missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fmoc-L-cyclopropylalanine, TRC

Artikelnummer. 30179076
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179076 1 g
30179134 5 g
30179340 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6227801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 214750-76-2
Molekylær formel C21 H21 N O4
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Synonym Fmoc-β-cyclopropyl-L-Alanine, N-Fmoc-cyclopropyl alanine, N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-3-cyclopropyl-L-alanine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclopropylpropanoic Acid
IUPAC navn (2S)-3-cyclopropyl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
SMIL OC(=O)[C@H](CC1CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fmoc-L-cyclopropylalanine
InChI formel InChI=1S/C21H21NO4/c23-20(24)19(11-13-9-10-13)22-21(25)26-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,13,18-19H,9-12H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Mængde 1 g
Formel vægt 351.1471
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.