Få mere at vide
FMOC-L-arginine(PMC), 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11966871
Brand: Thermo Scientific Acros 439870050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 119831-72-0
Molekylær formel C35H42N4O7S
Molekylvægt (g/mol) 662.80
MDL nummer MFCD00065618,MFCD00065619
InChI nøgle QTWZCODKTSUZJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-arg pmc-oh, fmoc-l-arg pmc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, fmoc-arg pmc, fmoc-arg pmc oh, ambotzfaa1351, n,a-fmoc-n, o-pmc-l-arginine, n-,a-fmoc-n-, o-2,2,5,7,8-pentamethylchroman, o-2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl-l-arginine
PubChem CID 3010429
IUPAC navn (2S)-5-[[amino-[(2,2,5,7,8-pentamethyl-3,4-dihydrochromen-6-yl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
SMIL CC1=C2OC(C)(C)CCC2=C(C)C(=C1C)S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FMOC-L-Arginine(PMC)
Smeltepunkt 108°C to 109°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Specifik rotation -4.5
Formel vægt 662.81
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fmoc-L-Arginine(Pmc)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.