Få mere at vide
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Arginine (Pmc), 10/Pk.
Artikelnummer. 15812644 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15812644 10 stk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15812644 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 410961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
These are Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer.
  • For Research Use Only
  • Not for use in diagnostics procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Each package contains 10 cartridges.
Format Cartridge
Til brug med (udstyr) 433 A Peptide Synthesizer
Til brug med (applikation) Protein Sequencing & Peptide Synthesis
Produkttype Peptide Synthesis Reagents
Mængde 10 stk.