Få mere at vide
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Arginin (Mtr), 10/Pk.
Artikelnummer. 15913264 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15913264 10 Ea. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15913264 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 410633
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Disse er aminosyrepatroner til ABI™ 431-433 Peptid Synthesizer.
  • Kun til forskningsbrug
  • Ikke til brug i diagnostiske procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver pakke indeholder 10 patroner.
Format Patron
Til brug med (udstyr) 433 En Peptid Synthesizer
Til brug med (applikation) Proteinsekventering og peptidsyntese
Produkttype Peptidsyntesereagenser
Mængde 10 Ea.