Få mere at vide
Fmoc-L-allylglycin, TRC
Artikelnummer. 30389751
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30389751 1 g
1 options
Artikelnummer. 30389751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6035201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-L-allylglycine
CAS 146549-21-5
Molekylær formel C20 H19 N O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-enoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 337.37
Formel vægt 337.1314