Specifications
| Kemisk navn eller materiale | FMOC-L-α-Alanine monohydrate |
| Smeltepunkt | 146.8°C to 148.1°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 25 g |
| Specifik rotation | -20 |
| Formel vægt | 329.36 |
| Procent renhed | 95% |
| Show More |