Få mere at vide
Fmoc-L-2-furylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-L-2-furylalanine |
| CAS | 159611-02-6 |
| Molekylær formel | C22 H19 N O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO5/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-27-14)23-22(26)28-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](Cc1occc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-furyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.39 |
| Formel vægt | 377.1263 |