Få mere at vide
FMOC isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11955761 5 g 5g
11945761 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438660050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 199915-38-3 | Molekylformel: C16H11NO2S | Molekylvægt: 281,34 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199915-38-3
Molekylær formel C16H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 281.34
InChI nøgle DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc isothiocyanate, fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-carbothioylcarbamate, n-fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethyl isothiocyanatoformate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, fmoc isothiocyanate chn, fluoren-9-ylmethyloxycarbonyl isothiocyanate
PubChem CID 4154759
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethyl-N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FMOC isothiocyanate
Smeltepunkt 44,0 °C til 45,0 °C
Farve Gul til Brun
Elementær analyse 65,6 til 71,0 % (C) 4,8 til 5,2 % (N)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5 g
Formel vægt 281.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FMOC isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.