Få mere at vide
Fmoc-Dap(Mtt)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-Dap(Mtt)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C38H34N2O4/c1-26-20-22-29(23-21-26)38(27-12-4-2-5-13-27,28-14-6-3-7-15-28)39-24-35(36(41)42)40-37(43)44-25-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35,39H,24-25H2,1H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |