Få mere at vide
Fmoc-Dab(Boc)-OH, TRC
Artikelnummer. 30405330
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30405330 1 g
1 options
Artikelnummer. 30405330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6286081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-Dab(Boc)-OH
CAS 125238-99-5
Molekylær formel C24 H26 N2 O6
Mængde 1 g
Synonym (S)-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-[[[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]butanoic acid, (S)-2-[[(9-Fluorenylmethoxy)carbonyl]amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, (S)-2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butansyre
Molekylvægt (g/mol) 440.49
Formel vægt 440.1347