missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fmoc-D-ser(Ac)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-D-ser(Ac)-OH |
| CAS | 608512-87-4 |
| Molekylær formel | C20H19NO6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-serine Acetate (Ester) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO6/c1-12(22)26-11-18(19(23)24)21-20(25)27-10-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-11H2,1H3,(H,21,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-3-acetyloxy-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.37 |
| Formel vægt | 369.1212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?