Få mere at vide
Fmoc-D-Gln(Trt)-OH, TRC
Artikelnummer. 30179612
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30179612 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30179612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF680028100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-D-Gln(Trt)-OH
CAS 200623-62-7
Molekylær formel C35 H28 N4 O5
Synonym N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(triphenylmethyl)-D-glutamine;
InChI formel InChI=1S/C35H28N4O5/c1-35-31(43-3)23(37(2)34(42)18-11-5-4-6-12-18)17-24(44-35)38-21-15-9-7-13-19(21)25-27-28(33(41)36-32(27)40)26-20-14-8-10-16-22(20)39(35)30(26)29(25)38/h4-16,23-24,31H,17H2,1-3H3,(H,36,40,41)/t23-,24+,31-,35-/m0/s1
SMIL CO[C@H]1[C@H](C[C@H]2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6C(=O)NC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
IUPAC navn N-[(2S,3S,4S,6R)-3-methoxy-2-methyl-16,18-dioxo-29-oxa-1,7,17-triazaoctacyclo[12.12.12,6.07,28.08,13.015,19.020,27.021,26]nonacosa-8(13),9,11,14,19,21(26),22,24,27-nonaen-4-yl]-N-methylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 584.621
Mængde 100 mg
Formel vægt 584.206