Få mere at vide
FMOC-D-beta-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10606430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10606430
Brand: Thermo Scientific Acros 358440010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FMOC-D-β-phenylalanine
CAS 209252-15-3
Smeltepunkt 186.0°C to 194.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C24H21NO4
MDL nummer MFCD01311759
Mængde 1 g
Specifik rotation -21° to -25° (20°C, 589nm) (c=1.1, DMF)
Synonym s-n-fmoc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-beta-s-3-phenylalanine, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-beta-d-phe-oh, fmoc-s-phenylalanine, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-d-beta-phenylalanine, s-n-fmoc-3-amino-3-phenylpropanoicacid, fmoc-?-phe-oh
InChI nøgle PTSLRPMRTOVHAB-QFIPXVFZSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC navn (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 387.44
PubChem CID 7006554
Formel vægt 387.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FMOC-D-beta-phenylalanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.