Få mere at vide
FMOC-D-Beta-homoalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FMOC-D-beta-Homoalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO4/c1-12(10-18(21)22)20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m1/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 325.1314 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |