Få mere at vide
Fmoc-d-3-pyridylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-d-3-pyridylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 388.1423 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |