Få mere at vide
FMOC-Cys(tBu)-OH, 98%
Artikelnummer. 10656470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656470 5 g Glasflaske 5g
10372590 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431270050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 67436-13-9 | C22H25NR.4S | 399,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67436-13-9
Molekylær formel C22H25NO4S
Molekylvægt (g/mol) 399.51
MDL nummer MFCD00037130
InChI nøgle IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-cys tbu-oh, fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, fmoc-s-t-butyl-l-cysteine, n-fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butylthio propanoic acid, fmoc-r-2-amino-3-s-t-butylthio butanoic acid, 2r-3-tert-butylsulfanyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1716, pubchem19015, fmoc-cys but-oh
PubChem CID 7009544
IUPAC navn (2R)-3-tert-butylsulfanyl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL CC(C)(C)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FMOC-Cys(tBu)-OH
Smeltepunkt 137.1°C to 138.4°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation -21.0° to -23.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Formel vægt 399.51
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver