missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Fmoc-Cys-OSu)2, TRC

Artikelnummer. 30405709
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405709 500 mg
30405708 50 mg
30404419 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF657730500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 112514-60-0
Molekylær formel C44 H38 N4 O12 S2
Molekylvægt (g/mol) 878.92
Synonym (3R,8R)-3,8-bis[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-12-(9H-fluoren-9-yl)-10-oxo-11-Oxa-5,6-dithia-2,9-diazadodecanoic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester, (5R,10R)-5,10-bis[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2-Oxa-7,8-dithia-4,11-diazadodecan-12-oic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl, [R-(R*,R*)]-5,10-bis[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2-Oxa-7,8-dithia-4,11-diazadodecan-12-oic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2R)-3-[[(2R)-3-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-oxo-propyl]disulfanyl]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoate
SMIL O=C(N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)OCC6c7ccccc7c8ccccc68

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Fmoc-Cys-OSu)2
InChI formel InChI=1S/C44H38N4O12S2/c49-37-17-18-38(50)47(37)59-41(53)35(45-43(55)57-21-33-29-13-5-1-9-25(29)26-10-2-6-14-30(26)33)23-61-62-24-36(42(54)60-48-39(51)19-20-40(48)52)46-44(56)58-22-34-31-15-7-3-11-27(31)28-12-4-8-16-32(28)34/h1-16,33-36H,17-24H2,(H,45,55)(H,46,56)/t35-,36-/m0/s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 878.1928
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.