missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fmoc-Asp(OMe)-OH, TRC

Artikelnummer. 30403248
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403248 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6042051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fmoc-Asp(OMe)-OH
CAS 145038-53-5
Molekylær formel C20 H19 N O6
Mængde 1 g
Synonym (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino]-4-methoxy-4-oxobutanoic Acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonylaspartic Acid β-Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C20H19NO6/c1-26-18(22)10-17(19(23)24)21-20(25)27-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16-17H,10-11H2,1H3,(H,21,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
SMIL COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methoxy-4-oxo-butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 369.37
Formel vægt 369.1212
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.