Få mere at vide
Fmoc-Arg(Pbf)-OH, TRC
Artikelnummer. 30406442
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30406442 5 g
1 options
Artikelnummer. 30406442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6041005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-Arg(Pbf)-OH
CAS 154445-77-9
Molekylær formel C34 H40 N4 O7 S
Mængde 5 g
Synonym N5-[[[(2,3-Dihydro-2,2,4,6,7-pentamethyl-5-benzofuranyl)sulfonyl]amino]iminomethyl]-N2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine
InChI formel InChI=1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1
SMIL Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[[N-[(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-benzofuran-5-yl)sulfonyl]carbamimidoyl]amino]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 648.77
Formel vægt 648.26
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.