Få mere at vide
Fmoc-aminopropyloxy-3-DMT-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-aminopropyloxy-3-DMT-glycerol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H43NO7/c1-46-34-21-17-31(18-22-34)42(30-11-4-3-5-12-30,32-19-23-35(47-2)24-20-32)50-28-33(44)27-48-26-10-25-43-41(45)49-29-40-38-15-8-6-13-36(38)37-14-7-9-16-39(37)40/h3-9,11-24,33,40,44H,10,25-29H2,1-2H3,(H,43,45) |
| Formel vægt | 673.304 |