Få mere at vide
Fmoc-(3S)-3-amino-1-carboxymethylcaprolactame, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C23H24N2O5 |
| MDL nummer | MFCD00270208 |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.45 |
| InChI nøgle | ZYSRRJZAOFHCSC-FQEVSTJZSA-N |
| SMIL | OC(=O)CN1CCCC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[(3S)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-oxoazepan-1-yl]acetic acid |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |