Få mere at vide
Fmoc-3-(2-naftyl)-D-alanin, TRC
Artikelnummer. 30179444
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179444 25 g
30179220 1 g
30178939 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF62505025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138774-94-4
Molekylær formel C28 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 437.49
Synonym (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-naphthalen-2-ylpropansyre
SMIL OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
InChI formel InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Mængde 25 g
Formel vægt 437.163