Få mere at vide
Fmoc-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30179658
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179658 100 mg
30179217 25 mg
30179559 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF675000100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93372-25-9
Molekylær formel C25 H29 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 437.51
IUPAC navn 4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-carboxylic acid
SMIL CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxyl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H29N2O5/c1-23(2)14-25(21(28)29,15-24(3,4)27(23)31)26-22(30)32-13-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20H,13-15H2,1-4H3,(H,26,30)(H,28,29)
Formel vægt 437.2076