Få mere at vide
Fmoc-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| CAS | 885951-89-3 |
| Molekylær formel | C20 H19 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4/c22-19(23)13-9-10-21(11-13)20(24)25-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,13,18H,9-12H2,(H,22,23) |
| SMIL | OC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| IUPAC navn | 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vægt | 337.1314 |