Få mere at vide
Fmoc-1,6-diaminohexane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480976
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16480976 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16480976 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103664
MedChemExpress Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fmoc-1,6-diaminohexane
CAS 166410-37-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H26N2O2
Mængde 200 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (443.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCCCCCN
Molekylvægt (g/mol) 338.44
Formel vægt 338.44
Procent renhed 98.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death