Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fmk
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18799666
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18799666 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18799666 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4690/10
Irreversible ribosomal S6 kinase 1/2 inhibitor
Fmk is a potent irreversible RSK1/2 inhibitor (IC50 = 15 nM). Inactivates the C-terminal auto-kinase domain activity. Suppresses RSK2 kinase activity in RSK2-expressing HNSCC cell lines. Reduces HNSCC cell invasive ability. Displays no effect on EGF-stimulated phosphorylation of ERK1 or ERK2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-fluoroethanone
CAS 821794-92-7
Mængde 10 mg
Molekylær formel C18H19FN4O2
Formel vægt 342.37
Renhed 97%