Få mere at vide
FMK, MedChemExpress
Beskrivelse
FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FMK |
| CAS | 821794-92-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19FN4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (292.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FCC(C1=C(C2=C(N=CN=C2N1CCCO)N)C3=CC=C(C=C3)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.37 |
| Formel vægt | 342.37 |
| Vis mere |