missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
FMK 9a, MedChemExpress
Beskrivelse
FMK 9a is an autophagin-1 inhibitor with IC50 values of 80 and 73 μM in FRET and LRA assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FMK 9a |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1955550-51-2 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H21FN2O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (254.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C=CC=C2)C2=CC=C1)N[C@H](C(NCC(CF)=O)=O)CC3=CC=CC=C3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?