Få mere at vide
Cole-Parmer™ FMI Series RH Ventilløst stempelpumpehoved
Artikelnummer. 15592173 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
10 til 100 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15592173 10 til 100 μL Hver
1 options
Artikelnummer. 15592173 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0711765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13195.00 DKK
    9698.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 3496.22 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Ventilløse stempelpumper er lav vedligeholdelse og lider af færre stempelbeslag eller tilstopninger. Med en enkelt bevægelig del er der mindre drift over tid, hvilket giver millioner af cyklusser med pålidelig, gentagelig pumpning.
  • Lille forskydning giver fremragende præcision
  • Fuldt justerbar fra nul til maksimum
Tekniske data
Oversigt Ventilløst stempelpumpehoved
Flowhastighed 10 til 100 μL
Maksimalt tryk 100 psi