Få mere at vide
FMC63 scFv Mouse, Unconjugated, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
2425.00 DKK - 57990.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | FMC63 scFv |
|---|---|
| Klon | Y45 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Værtsarter | Human (HEK293) |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17176321
|
ACROBiosystems
FM3-Y45P1-25tests |
25 Tests |
2425.00 DKK
25 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
17166321
|
ACROBiosystems
FM3-Y45P1-250tests |
250 Tests |
16640.00 DKK
250 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
17156321
|
ACROBiosystems
FM3-Y45P1-1000tests |
1000 Tests |
57990.00 DKK
1000 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.Tekniske data
| FMC63 scFv | |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C |
| Y45 | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Primary |