Få mere at vide
Molecular Probes™ FluxOR™ Kaliumionkanalanalyse
Mængde:
10 mikroplader
100 mikroplader
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- K + -kanalspecifik —måler ionflux i både spændings- og ligand-gatede kaliumkanaler
- Hurtige —skærme i højhastighedstilstand med reproducerbare resultater og fremragende S/N uden quenching farvestof
- Farmakologisk relevante —kendte blokkere viser dosisafhængig hæmning i et stort signalvindue
De FluxOR™ Kaliumionkanalanalyse muliggør hurtig og robust high-throughput screening (HTS) af kaliumkanalmål i en ny ligevægtsmåling, hvilket reproducerbart giver IC 50- værdier, der er forudsigelige for blokering eller modulering i platforme med lavere gennemstrømning. De FluxOR™ farvestof er følsomt nok til, at lave mM-niveauer af ekstracellulært thallium giver store signaler i high-throughput-tilstand. For de fleste applikationer, FluxOR™ farvestof er opløst i fysiologisk HBSS-buffer til indlæsning i celler, assisteret af vores proprietære Powerload™ formulering (Katalognummer P10020).
De FluxOR™ Kaliumionkanalanalyse giver en koncentreret thalliumopløsning og alle nødvendige buffere, hvilket muliggør maksimal målfleksibilitet og nem betjening i et homogent format, der er blevet demonstreret til brug med celler, der stabilt udtrykker hERG, såvel som vores BacMam-hERG leverings- og ekspressionsreagens (katalognummer B10019 og B10033). Valgfrit til brug med dette kit er hERG-kaliumkanal-cDNA'et konstrueret ’i Invitrogens BacMam-leverings- og ekspressionssystem. Kombinationen af et lyst proprietært fluorescerende kaliumsensorfarvestof og hERG-kaliumkanalgenet leveret af BacMam giver fremragende assaydesignfleksibilitet og overlegen følsomhed ved påvisning af kaliumkanalaktivitet i biologisk relevante systemer under fysiologiske forhold uden behov for quenchere.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Kalium assay |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Cellebaseret kaliumflux |
| Farvetype | Kalium indikator |
| Produktlinje | FluxOR |
| Mængde | 10 mikroplader |
| Forsendelsestilstand | Våd is |