Få mere at vide
Fluxapyroxad-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluxapyroxad-d3 |
| Molekylær formel | C18H9D3F5N3O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12F5N3O/c1-26-8-11(16(25-26)17(22)23)18(27)24-14-5-3-2-4-10(14)9-6-12(19)15(21)13(20)7-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)/i1D3 |
| SMIL | O=C(C1=CN(C([2H])([2H])[2H])N=C1C(F)F)NC2=CC=CC=C2C3=CC(F)=C(F)C(F)=C3 |
| IUPAC navn | 3-(difluoromethyl)-1-(methyl-d3)-N-(3',4',5'-trifluoro-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.32 |
| Formel vægt | 384.11 |