Få mere at vide
Fluxapyroxad 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313861
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313861 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313861 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13875000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluxapyroxad
CAS 907204-31-3
Analyt- eller komponentnavne Fluxapyroxad
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H12 F5 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H12F5N3O/c1-26-8-11(16(25-26)17(22)23)18(27)24-14-5-3-2-4-10(14)9-6-12(19)15(21)13(20)7-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
SMIL Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2c3cc(F)c(F)c(F)c3)c(n1)C(F)F
IUPAC navn 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[2-(3,4,5-trifluorophenyl)phenyl]pyrazole-4-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 381.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 381.0901 g/mol