missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluxametamide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494218
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494218 10 mg 10mg
16490557 50 mg -
16406947 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494218 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fluxametamide is an insecticide with wide spectrum, acts as an antagonist of GABA- and glutamate-gated chloride channels, with IC50 of 1.95 nM and 225 nM for M. domestica GABACls and GluCls.

Fluxametamide is an insecticide with wide spectrum, acts as an antagonist of GABA- and glutamate-gated chloride channels, with IC50 of 1.95 nM and 225 nM for M. domestica GABACls and GluCls.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluxametamide
Fysisk form Solid
CAS 928783-29-3
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16Cl2F3N3O3
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (263.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(F)(C1(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)CC(C3=CC(C)=C(C(N/C=N/OC)=O)C=C3)=NO1)F
Molekylvægt (g/mol) 474.26
Formel vægt 474.26
Procent renhed 97.31%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.