Få mere at vide
Fluvoxamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16498338 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16498338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0103
MedChemExpress Fluvoxamine (DU-23000) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Fluvoxamine (DU-23000) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvoxamine
Fysisk form Oil
CAS 54739-18-3
Farve Colorless
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H21F3N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym DU-23000
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (502.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C1=CC=C(/C(CCCCOC)=N/OCCN)C=C1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 318.33
Formel vægt 318.33
Procent renhed 98.99%