Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fluvoxamine maleate
Description
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fluvoxamine maleate |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 434.41 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.41 |