Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fluvoxamine maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004162
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18004162 10 mg
18073892 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18004162 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1033/10
5-HT reuptake inhibitor
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61718-82-9
Molekylær formel C19H25F3N2O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvoxamine maleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 434.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 434.41