Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluvoxamin maleat
Artikelnummer. 15892474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15892474 1 g 1g
15802484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15892474 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462350010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61718-82-9
Molekylær formel C19H25F3N2O6
Molekylvægt (g/mol) 434.41
MDL nummer MFCD00269809,MFCD00269809
InChI nøgle LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
IUPAC navn (2Z)-but-2-endisyre; (E)-(2-aminoethoxy)({5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden})amin
SMIL OC(=O)\C=C/C(O)=O.COCCCC\C(=N/OCCN)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvoxamine maleate
Smeltepunkt 120.0°C to 122.0°C
Farve Klar
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in chloroform and ethanol, soluble in methanol, insoluble in ether
Formel vægt 434.41
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluvoxamine maleate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluvoxamine maleate