Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fluvastatin sodium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075302
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18075302 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18075302 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3309/50
Potent HMG-CoA reductase inhibitor
Orally active, potent and competitive HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 40 -100 nM at human liver microsomes). Inhibits vascular smooth muscle proliferation in vitro (IC50 = 70 nM) and exhibits antihypercholesterolemic and antioxidant activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvastatin sodium
CAS 93957-55-2
Mængde 50 mg
Molekylær formel C24H25FNNaO4
Formel vægt 433.45
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 433.46