Få mere at vide
Fluvastatin natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412202 5 g 5g
15402202 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93957-55-2 | C24H25FNNaO4 | 433.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93957-55-2
Molekylær formel C24H25FNNaO4
Molekylvægt (g/mol) 433.46
MDL nummer MFCD00929076
InChI nøgle ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Synonym fluvastatin sodium, sodium 3s,5r-7-3-4-fluorophenyl-1-propan-2-yl-1h-indol-2-yl-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
PubChem CID 66587062
SMIL [Na+].CC(C)N1C(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)=C(C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvastatin sodium salt
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 30g/L.
IUPAC navn natrium;(3S,5R)-7-[3-(4-fluorphenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat
Formel vægt 433.45
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)