Få mere at vide
Fluvastatin Sodium Salt(Relative Stereochemistry), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluvastatin Sodium |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 433.1665 |