Få mere at vide
Fluvastatin Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 17994376
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17994376 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17994376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0676.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluvastatin Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvastatin Sodium
CAS 93957-55-2
Analyt- eller komponentnavne Fluvastatin Sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H25 F N O4 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fluvastatin Sodium, (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt (1:1), (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt, Canef, Cranoc, Fluindostatin, Fluvastatin sodium, Fractal, Lescol, Lescol XL, Lochol, Locol, Vastin, XU 62-320, [R*,S*-(E)]-(+/-)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt
InChI formel InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m1./s1
SMIL [Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
IUPAC navn sodium;(E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 433.45
Mængde 250 mg
Formel vægt 433.1665 g/mol