Få mere at vide
Fluvastatin Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fluvastatin Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluvastatin Isopropyl Ester |
| CAS | 615263-39-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluvastatin Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H32 F N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32FNO4/c1-17(2)29-24-8-6-5-7-23(24)27(19-9-11-20(28)12-10-19)25(29)14-13-21(30)15-22(31)16-26(32)33-18(3)4/h5-14,17-18,21-22,30-31H,15-16H2,1-4H3/b14-13+/t21-,22-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3n1C(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Vis mere |