Få mere at vide
Fluvastatin Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052083
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052083 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052083 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0676.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluvastatin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvastatin Isopropyl Ester
CAS 615263-39-3
Analyt- eller komponentnavne Fluvastatin Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H32 F N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C27H32FNO4/c1-17(2)29-24-8-6-5-7-23(24)27(19-9-11-20(28)12-10-19)25(29)14-13-21(30)15-22(31)16-26(32)33-18(3)4/h5-14,17-18,21-22,30-31H,15-16H2,1-4H3/b14-13+/t21-,22-/m1/s1
SMIL CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3n1C(C)C
IUPAC navn propan-2-yl (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 453.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 453.2315 g/mol