Få mere at vide
Fluvastatin Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052357
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052357 25 mg
18073810 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052357 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0676.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluvastatin Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvastatin Ethyl Ester
CAS 615263-37-1
Analyt- eller komponentnavne Fluvastatin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H30 F N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C26H30FNO4/c1-4-32-25(31)16-21(30)15-20(29)13-14-24-26(18-9-11-19(27)12-10-18)22-7-5-6-8-23(22)28(24)17(2)3/h5-14,17,20-21,29-30H,4,15-16H2,1-3H3/b14-13+/t20-,21-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3n1C(C)C
IUPAC navn ethyl (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 439.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 439.2159 g/mol