Få mere at vide
Fluvalinate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316598
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316598 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316598 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13869900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluvalinate
CAS 69409-94-5
Analyt- eller komponentnavne Fluvalinate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C26 H22 Cl F3 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym DL-Valine, N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Fluvalinate, Fluvalinate I, Fluvalinate II, ZR 3210
InChI formel InChI=1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3
SMIL CC(C)C(Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC navn [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 2-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)anilino]-3-methylbutanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 502.91
Mængde 1 ml
Formel vægt 502.1271 g/mol