missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flutrimazole, TRC

Artikelnummer. 30407584
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407584 500 mg
30406326 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF622000500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flutrimazole
CAS 119006-77-8
Molekylær formel C22 H16 F2 N2
Mængde 500 mg
Synonym 1H-Imidazole, 1-[(2-fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-, 1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole, Flutrimazole, UR 4056
InChI formel InChI=1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H
SMIL Fc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3F)n4ccnc4
IUPAC navn 1-[(2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)-phenylmethyl]imidazole
Molekylvægt (g/mol) 346.37
Formel vægt 346.1282
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.