Få mere at vide
Flutrimazole, Mikromol™
Beskrivelse
Flutrimazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flutrimazole |
| CAS | 119006-77-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flutrimazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H16 F2 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flutrimazole, (RS)-1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3F)n4ccnc4 |
| IUPAC navn | 1-[(2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)-phenylmethyl]imidazole |
| Vis mere |