Få mere at vide
Flutrimazole, Mikromol™
Artikelnummer. 17949749
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17949749 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949749 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3598.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flutrimazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flutrimazole
CAS 119006-77-8
Analyt- eller komponentnavne Flutrimazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H16 F2 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flutrimazole, (RS)-1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H
SMIL Fc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3F)n4ccnc4
IUPAC navn 1-[(2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)-phenylmethyl]imidazole
Molekylvægt (g/mol) 346.37
Mængde 250 mg
Formel vægt 346.1282 g/mol