Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fluticasone propionate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772674
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18772674 50 mg
18772584 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772674 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2007/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective high affinity glucocorticoid receptor agonist
High affinity, selective glucocorticoid receptor agonist (Kd = 0.5 nM). Potently stimulates glucocorticoid receptor-mediated transactivation of gene expression and enhances human eosinophil apoptosis (EC50 = 3.7 nM) in vitro. Inhibits mast cell accumulation in nasal mucosa following topical administration. Lipophilic anti-inflammatory agent with low oral bioavailability. Also potentiates KV1 channels (EC50 = 37 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80474-14-2
Molekylær formel C25H31F3O5S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluticasone propionate
Mængde 50 mg
Formel vægt 500.57
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 505.604