Få mere at vide
Fluticasonpropionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15750919 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15750919 500 mg 500mg
15740919 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15750919 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462105000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80474-14-2
Molekylær formel C25H31F3O5S
Molekylvægt (g/mol) 500.57
InChI nøgle WMWTYOKRWGGJOA-ZHLGSTKJSA-N
PubChem CID 91820603
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluticasone propionate
Smeltepunkt 272°C to 273°C
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Formel vægt 500.57