Få mere at vide
Fluticasone Dimer Impurity (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluticasone Dimer Impurity |
| CAS | 220589-37-7 |
| Molekylær formel | C43 H51 F5 O8 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-difluoro-17-[[(fluoromethyl)thio]carbonyl]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-yl ester, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-, 6alpha,9-Difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alpha-yl 6alpha,9-Difluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylate, Fluticasone Propionate Imp. G (EP), GR 112801X, BP Fluticasone Propionate Impurity G, Ph Eur Fluticasone Propionate Impurity G, USP Fluticasone Propionate Related Compound E, CAF (GW694301X), GW 872664X, TAF (GW675713X), 6-des-fluoro 698 (GW836850X), GSK465433A and GSK1322631A, 5-chloro-furoyl 698 (GSK180878A), TA-TAF dimer (GW871519X), Compound A (fluticasone propionate related), unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), GR 112801X, dithio (GR 269949X) |
| InChI formel | InChI=1S/C43H51F5O8S/c1-20-11-24-26-15-30(45)28-13-22(49)7-9-36(28,3)40(26,47)32(51)17-38(24,5)42(20,55)34(53)56-43(35(54)57-19-44)21(2)12-25-27-16-31(46)29-14-23(50)8-10-37(29,4)41(27,48)33(52)18-39(25,43)6/h7-10,13-14,20-21,24-27,30-33,51-52,55H,11-12,15-19H2,1-6H3/t20-,21-,24+,25+,26+,27+,30+,31+,32+,33+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)O[C@@]5([C@H](C)C[C@H]6[C@@H]7C[C@H](F)C8=CC(=O)C=C[C@]8(C)[C@@]7(F)[C@@H](O)C[C@]56C)C(=O)SCF |
| IUPAC navn | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluoromethylsulfanylcarbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 822.92 |
| Formel vægt | 822.3225 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?